Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Pipettorspidsbørster
Artikelnummer. 12801954
Skift visning
Størrelse:
Tilspidset: 10 til 0 mm
Tilspidset: 13 til 3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12801954 Tilspidset: 13 til 3 mm Pakke med 5
12368328 Tilspidset: 10 til 0 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12801954 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. F0933/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 DKK
    121.05 DKK / Pakke med 5
    Spare 18.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har tilspidsede børster. Pinnacle Brush™ Pipettor-spidsbørster er til brug med pipetter.
  • Metalhåndtag
  • Nylon børster
Tekniske data
Produkttype Pipetteringsspidsbørste
Til brug med (udstyr) Pipettør
Længde (metrisk) 230 mm
Mængde 5 Pk.
Størrelse Tilspidset: 13 til 3 mm