Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Pipettorspidsbørster
Artikelnummer. 12368328
Skift visning
Størrelse:
Tilspidset: 10 til 0 mm
Tilspidset: 13 til 3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12368328 Tilspidset: 10 til 0 mm Pakke med 5
12801954 Tilspidset: 13 til 3 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12368328 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. F0933/1
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Har tilspidsede børster. Pinnacle Brush™ Pipettor-spidsbørster er til brug med pipetter.
  • Metalhåndtag
  • Nylon børster
Tekniske data
Produkttype Pipetteringsspidsbørste
Til brug med (udstyr) Pipettør
Længde (metrisk) 230 mm
Mængde 5 Pk.
Størrelse Tilspidset: 10 til 0 mm