Få mere at vide
BRAND™ Filterspidser, 5 - 100μ L, PP, farveløs, filter PE, BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
Artikelnummer. 15144957 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 til 100 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15144957 5 til 100 μL Pakke med 960
1 options
Artikelnummer. 15144957 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732610
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Ikke-selvtætnende filterspidser fra BRAND have et PE-filter, der er fri for kemiske tilsætningsstoffer. Permeabiliteten styres af den distinkte kombination af porestørrelse og filterlængde, så ingen aerosoler kan nå pipetteskaftet.
  • BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener, PCR-hæmmere og ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Emballage Taske
Mængde 960/PK
Farvekode Gul