Få mere at vide
Corning™ Pipetting Controller
Artikelnummer. 10744102 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Batteritype:
Lithium-ion
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batteritype Pakningsstørrelse
10744102 Lithium-ion Hver
1 options
Artikelnummer. 10744102 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4091
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips Compatible with Pippets from 1mL to 100mL
Type Pipette Controller
Stiktype EU Plug
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz