Få mere at vide
Kartell™ Pipettefylder med adapter
Type:
Bold
Beskrivelse
Kartell™ Pipettefylder med adapter er kompatibel med pærepipetter eller cylindriske pipetter af forskellig kapacitet og har ingen metaldele, der potentielt kan korrodere.
- Støbt rød gummipære
- Der medfølger tre glaskugleventiler, som kan styres med fingertryk
- Der er ingen metaldele, der korroderer, og fyldstoffet kan bruges med alle væsker undtagen dem, der angriber gummi
- Kan bruges på pære eller cylindriske pipetter af forskellig kapacitet
- Komplet med adapter til pipetter med en kapacitet på mere end 20mL
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Gummi |
| Type | Bold |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Inkluderer | Adapter til pipetter med kapaciteter større end 20 ml |