Få mere at vide
Nordic Pack Pipettetes
Artikelnummer. 11351515
Encompass
Volumen (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11351515
Brand: Nordic Pack 1111
Made from polyethylene
  • Available in different capacities
  • Colour: Red
Tekniske data
Materiale Polyethylene
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Dropping Pipette
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.