Få mere at vide
Socorex™ Ecostep™ Repeterende pipettesprøjter
Beskrivelse
- Ikke-sterile sprøjter leveres i løs vægt.
- Farvekodet baseret på volumen.
- Selection pack leveres med 20 af hver størrelse (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
- Hurtig isætning og fjernelse fra Stepper™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 37,5 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Rød |
| Præcision | <0.8% - <0.5% |
| Nøjagtighed | <±0,5 % |
| Format | Bulk |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 100/pk. |
| Produkttype | Ecostep™ Stepper™ sprøjte |
| Inkluderer | Adapter til 5 ml Ecostep™ sprøjte |
| Vis mere |