Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Pipetterdyser
Artikelnummer. p-4924578
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
100 til 200μ L
2 til 20 μL
2μ L
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 11976022
Brand: VistaLab™ Technologies 90572010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder et internt aerosol-/væskebarrierefilter for at forhindre væske i at blive aspireret ind i pipetten
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Til brug med Pipetter
Materiale Plast
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 100 til 200μ L
Til brug med (udstyr) 2 til 125μ L Elektronisk enkeltkanalsmodel, 5 til 250μ L og 20 til 200μ L Justerbar model, 21 til 200μ L Faste modeller
Inkluderer Internt aerosol/væske barrierefilter
Mængde 10/kasse
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 3 tommer
Højde (engelsk) 1 tomme