Få mere at vide
BRAND™ Pipettebakke
Artikelnummer. 10684481 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10684481 Hver
10261721 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10684481 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 768515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 DKK
    430.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.55 DKK
    15% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Skuffe arrangør
  • PVC
  • Fire rum til ca. 30 graduerede pipetter (1-20 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Materiale Polypropylen, PVC
    Længde (metrisk) 355 mm