Få mere at vide
BRAND™ Pipettebakke
Artikelnummer. 10261721 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10261721 Hver
10684481 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10261721 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 28300
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skuffe arrangør
  • PVC
  • Fire rum til ca. 30 graduerede pipetter (1-20 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Materiale Polypropylen, PVC
    Længde (metrisk) 280 mm