Beskrivelse
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND pipettespidser er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes er autoklaverbare ved 121 C (°2 bar) iht. DIN EN 285.
Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
Ikke-selvtætnende filterspidser fra BRAND have et PE-filter, der er fri for kemiske tilsætningsstoffer. Permeabiliteten styres af den distinkte kombination af porestørrelse og filterlængde, så ingen aerosoler kan nå pipetteskaftet.
BIO-CERT™ VÆSKEHÅNDTERINGSKVALITET: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener, PCR-hæmmere og ATP
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) dispensering | 50 til 1250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Format | Hængende spidsstativ |
| Tip stil | Standard |
| Emballage | Æske |
| Farvekode | Lilla |
| Vis mere |