Få mere at vide
BRAND™ Refill til pipettespidser
Artikelnummer. 17867797 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
86 mm
102 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Længde (metrisk)
17867797 Ikke steril 86 mm
17807787 Ikke steril 102 mm
17817807 Steril 86 mm
17827787 Steril 102 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17867797 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732114
På lager
Pipettespidser af renrumskvalitet designet til kontamineringsfri analyser.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND pipettespidser er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes er autoklaverbare ved 121 C (°2 bar) iht. DIN EN 285.
Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
Ikke-selvtætnende filterspidser fra BRAND have et PE-filter, der er fri for kemiske tilsætningsstoffer. Permeabiliteten styres af den distinkte kombination af porestørrelse og filterlængde, så ingen aerosoler kan nå pipetteskaftet.
BIO-CERT™ VÆSKEHÅNDTERINGSKVALITET: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener, PCR-hæmmere og ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 86 mm
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Standard
Emballage Genopfyldning
Farvekode Lilla
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet