Få mere at vide
BRAND™ Refill til pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17817807 Shop alle Brand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
86 mm
102 mm
Artikelnummer. 17817807
Brand: BRAND™ 732134
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipettespidser af renrumskvalitet designet til kontamineringsfri analyser.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND pipettespidser er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes er autoklaverbare ved 121 C (°2 bar) iht. DIN EN 285.
Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
Ikke-selvtætnende filterspidser fra BRAND have et PE-filter, der er fri for kemiske tilsætningsstoffer. Permeabiliteten styres af den distinkte kombination af porestørrelse og filterlængde, så ingen aerosoler kan nå pipetteskaftet.
BIO-CERT™ VÆSKEHÅNDTERINGSKVALITET: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener, PCR-hæmmere og ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 86 mm
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Standard
Emballage Genopfyldning
Farvekode Lilla
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet