Få mere at vide
Heathrow Scientific Affaldskasse med pipettespids, klar
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Beskrivelse
- Den 3/8 tommer. (10 mm) tyk akryl giver beskyttelse mod Beta-stråling
- Det store, hængslede låg gør det nemt at bortskaffe indholdet
- Bruges sammen med små biohazard-affaldsposer, hvis farlige væsker ikke er akrylvenlige
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Nej |
| Oversigt | Affaldsboks til pipettespidser |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Pipette tips |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Pipettecontroller |