Få mere at vide
BRAND™ Ultra Low Retention Pipette Tips
Shop alle Brand produkter
:
Volume: 0.1 to 20 μL
Beskrivelse
- Polypropylene construction
- Cleanroom quality for contamination-free analyses.
- Perfect fit for the Transferpette™ micropipette and many other pipettes.
- Non-sterile
- DNA-, RNase-, endotoxin-free
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0.1 to 20 mL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | CE-IVD, DE-M |
| Steriliseringsmetode | Autoclave |
| Mængde | 480/PK |
| Farvekode | Gray |
| Til brug med (udstyr) | Transferpette MicroPipette |
| Materiale | Polypropylene |