Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Pipettestartsæt
Artikelnummer. 16350666 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Antal kanaler:
1
Artikelnummer. Antal kanaler
16350666 1
1 options
Artikelnummer. 16350666 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00 DKK
    3201.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.96 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Pipettestartersættet er praktisk til nye laboratorier eller for kunder, der ønsker et nyt sæt pipetter, der dækker de mest almindeligt anvendte volumener. Sættet indeholder 3 enkeltkanaler Pearl™ Pipetter, et universalkarruselpipettestativ og fem reagensbeholdere.
Universal karruselpipettestativ (120499):
  • Kan holde op til otte enkeltkanals, fire multikanals eller en kombination af begge pipetter
  • Vægtet base gør det nemt at fjerne eller udskifte pipetter med én hånd
  • Pipetterne holdes i lodret position for at hjælpe med at forhindre forurening
  • Rotér bekvemt stativets hoved for at vælge eller opbevare pipetter
  • Quick grip-håndtag til at flytte pipetstativet (lastet eller ulæsset)
  • Forskellige farvemuligheder tillader farvekodning af pipetteplacering
  • Enheden er ikke autoklaverbar, men kan rengøres med sæbe/vand eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
Pearl™ Pipetter (HS120104 100-1000 μl, HS120102 20-200 μl og HS120099 2-20 μl)
  • Indvendige metaldele for øget nøjagtighed og kalibreringsstabilitet samt lang levetid
  • Nem volumenjustering med låsetab for at forhindre utilsigtet ændring
  • Separat tip-udstøder
  • Stor digital volumenskærm
  • Mærket med volumenområde
  • Både top og side har farvekodede komponenter for hurtig visuel bekræftelse
  • CE-certificeret
  • Autoklaverbar
Reagensreservoirer: (120644):
  • Tilspidsede reservoirbunde danner en smal rand for at lette fuld prøveindsamling
  • Engangsbrug
  • Steril
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Engangs Engangsbrug
Greb Type Fingerkrog
Materiale ABS-tribune
Antal kanaler 1
Sterilitet Steril
Type Pipettesæt
Volumen (metrisk) 2 til 1000 μl
Vise Perlepipette: Digital
Inkluderer 3 enkelt kanal Pearl™ Pipetter, Universal Carousel Pipette Stand, 5 reagensbeholdere
Egnet til formålet Certificeret kvalitet