Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed E 404/1
Artikelnummer. 10717831 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10717831 1 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10717831 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 6727910
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Mobil enhed E 404/1 til optimal belastning af op til 38 pipetter
  • Velegnet til 38 pipetter i 3 rækker
  • 1. række: 10 pipetter x 100 ml (op til 550 mm), stangafstand 20 mm
  • 2. række: 14 pipetter x 25 ml, stangafstand 26 mm
  • 3. række: 14 pipetter x 10 ml, stangafstand 26 mm
  • Uden beslag til magnetstrimmel til genkendelse af mobil enhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Indeholder 38 pipetter
Mængde 1 Hver
Type E 404/1 Mobil injektor
Til brug med (udstyr) Pipetter