Få mere at vide
Eppendorf™ Pipettemanager - tilsluttet elektronisk pipettesystem
Artikelnummer. 17152079 Shop alle Eppendorf produkter
Type:
Kontrolpanel
WiFi modul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17152079
Brand: Eppendorf™ 1004000001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Styr Eppendorfs tilsluttede elektroniske pipetter via en dedikeret WiFi for hurtigere og mere reproducerbare resultater. Fjernopsætning af pipetter, modtag pipetteringsteknik vejledning, digitalt dokumenter aktiviteter og meget mere.
Forbedre dine pipetteringsrutiner med Eppendorf Pipetteleder. Indstil volumen hurtigt via berøringsskærmen, drag fordel af foruddefinerede pipetteindstillinger til flygtige, tyktflydende og andre udfordrende væsker, og dokumenter digitalt dine pipetteringsaktiviteter. Det selvstændige plug'n'play-system forbinder op til 30 Eppendorf Xplorer™ , Xplorer plus eller Flyt It™ elektroniske pipetter (ved opgradering med WiFi-modul) og tablets.
  • Forbundet elektronisk pipettesystem til fjernopsætning af elektroniske pipetter, lette håndtering af udfordrende væsker og digitalt dokumentere pipettering
  • Indtast nemt pipetteringsvolumener og andre parametre ved hjælp af berøringsskærmen. Indstillinger overføres straks til tilsluttede elektroniske pipetter, så du kan begynde at arbejde med det samme
  • Den softwareindlejrede Liquid Manager indstiller optimale pipetteringsindstillinger (f.eks. forbefugtningstrin, hastighed), når der arbejdes med viskøse, flygtige og andre udfordrende væsketyper
  • Vælg mellem foruddefinerede Eppendorf flydende typer (f.eks. ethanol eller enzymer/antistoffer) eller skab dine egne
  • Dokumentér pipetteringsaktiviteter automatisk via Pipettering Records og eksporter nemt dine optagelser som et omfattende PDF-dokument via USB
  • Administrer din pipetteflåde mere effektivt og forbedre samarbejdet med integrerede funktioner som Pipette Set Creation eller Liquid Type Sharing
  • Alle Eppendorf Xplorer™ , Xplorer plus og Xplorer plus Flyt It™ elektroniske pipetter er kompatible (når de opgraderes med Eppendorf Xplorer tilslut WiFi-modul)
  • Få yderligere pipetteringstilstande til din Xplorer pipetter (sekventiel dispensering, sekventiel pipettering, fortynding, omvendt pipettering, multiaspiration)
  • Opdater nemt din Xplorer , Xplorer plus og Xplorer plus Move It-pipettesoftware med Pipette Manager for aldrig at gå glip af de nyeste funktioner
  • Den grafiske brugergrænseflade er baseret på VisioNize™ berøringsgrænsefladekoncept, der er blevet grundigt testet af kunder for at reducere indlærings- og tilpasningstiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Xplorer Elektronisk pipette
Materiale Polycarbonat
Type Kontrolpanel
Til brug med (udstyr) Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus og Xplorer plus Flyt It™ Elektroniske pipetter
Inkluderer Strømforsyning, betjeningsvejledning
Dimensioner (L x B x H) 196 x 153.7 x 75 mm
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz± 5 %