Få mere at vide
Kartell™ Pipetteglas, PE\PP, højde 500mm, diameter 162mm
Artikelnummer. 10554471
Skift visning
Diameter (metrisk):
165mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10554471 165mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10554471 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0022100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00 DKK
    585.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.72 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
En hurtig og sikker løsning til vask af pipetter og buretter. Kartell™ Pipettekrukke til automatisk skyllesæt bruges til at gennembløde pipetter og burette, mens pipettekurve vaskes i en skyllemaskine.
  • Høj kvalitet og høj hastighed
  • Løser problemet med at vaske pipetter op til 600 mm lange og Mohr-buretter hurtigt og sikkert
  • Uundværlig i laboratoriet, hvor radioaktive, ætsende og giftige materialer er i brug
  • Da iblødsætning tager længst tid, kan to eller tre kurve med pipetter/buretter ligge i blød i deres krukker, mens en anden kurv fuld vaskes i skyllemaskinen
Tekniske data
Højde (metrisk) 503 mm
Diameter (metrisk) 165mm
Materiale PP (polypropylen)
Til brug med (udstyr) Kartell™ 215 - 217
Til brug med (applikation) Pipettevask
Produkttype Krukke