Få mere at vide
BRAND™ Pipettekrukke
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
150 til 200 mm
235 til 305 mm
315 til 385 mm
315 til 485 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Pipetteopbevaring og sterilisering |
| Foringsmateriale | Silikone |
| Produkttype | Pipetteboks |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 235 til 305 mm |