Få mere at vide
BRAND™ Pipettekrukke
Artikelnummer. 15653957 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
150 til 200 mm
235 til 305 mm
315 til 385 mm
315 til 485 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15653957
Brand: BRAND™ 28920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminiumspipetteboks med indvendig silikonebelægning til opbevaring og sterilisering
  • Opbevar pipetter af forskellig længde
  • Steriliser pipetter af forskellig længde
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Lukningsmateriale Aluminium
    Materiale Aluminium
    Form Rektangulær
    Til brug med (applikation) Pipetteopbevaring og sterilisering
    Foringsmateriale Silikone
    Produkttype Pipetteboks
    Sterilitet Steril
    Længde (metrisk) 150 til 200 mm