Få mere at vide
Fisherbrand™ Vend& Grip™ Pipetteholder
Artikelnummer. 15380360 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15380360 Hver
15291588 Hver
15390360 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15380360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.00 DKK
    599.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.94 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Hæng under en hylde for at hjælpe med at maksimere dit arbejdsområde. Fisherbrand™ Vend& Grip Pipette Holder kan rumme 12 enkeltkanalspipetter eller en kombination af 3 enkelt- og 3 flerkanalspipetter.
  • Pipetter kan holdes i gummigrebene og/eller stempelkrogene
  • Indeholder de fleste gængse mærker
  • Gummigreb forhindrer ridser i pipetten
  • Holderen roterer for let pipettevalg og opbevaring
  • Vægtet base
  • Fastgørelsesskrue medfølger til mulighed for underhylde
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Enkelt- og flerkanals pipetter
Materiale Metal, Silikone
Form Cirkulære
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Produkttype Pipetteholder
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 187 mm