Få mere at vide
Kartell™ Pipetteholder, lodret, polypropylen, 200 mm x 75 mm x 150 mm
Descrizione
Kan rumme 8 pipetter med diametre på ikke over 7 mm, plus 8 pipetter med diametre på højst 15 mm. Små huller i bunden tillader dræning.
Specifica
Specifica
| Holder | Pipetter med en diameter på højst 10 mm (8) plus pipetter med en diameter på højst 15 mm (8) |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 75 x 150 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?