Få mere at vide
Kartell™ Bænk pipetteholder
Artikelnummer. 12644566
Skift visning
Stillinger:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
12644566 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 12644566 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0111500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1769.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.91 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Kartell™ Bench Pipette Holder er lavet af særligt klart polymethylmethacrylat (PMMA), som har en høj finish, der gør det muligt at se indholdet fra alle vinkler.
  • Komplet med fire vippede støttehylder og hvid top
  • De fire separate rum er ideelle til at rumme serologiske pipetter af plast eller glas med forskellige kapaciteter
  • Lad være med at skinne ultraviolet lys på den
Tekniske data
Farve Klar
Holder Pipetter (1 til 50 ml)
Materiale PMMA
Stillinger 4
Til brug med (udstyr) Pipetter
Størrelse 290 x 85 x 89 mm Rum
Dimensioner (L x B x H) 300 x 100 x 420mm