Få mere at vide
Eppendorf™ Pipetteholder 2
Artikelnummer. 15789348 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Til vægmontering eller til installation i pipettekarrusel 2 og opladerkarrusel 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15789348 Til vægmontering eller til installation i pipettekarrusel 2 og opladerkarrusel 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 15789348 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3116000112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 DKK
    260.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Pipetteholder 2 holder din Eppendorf™ pipette inden for god rækkevidde og sparer værdifuld bænkplads.
  • Bærer en manuel enkelt- eller flerkanalspipette inklusive Eppendorf Research™ , Research™ plus, Reference™ , Reference™ 2 eller Biomaster™
  • Designet til vægmontering eller til installation i Pipette Carousel 2 og Charger Carousel 2
  • Sticky tape til vægmontering medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (applikation) Til vægmontering eller til installation i pipettekarrusel 2 og opladerkarrusel 2
Til brug med (udstyr) En manuel enkelt- eller flerkanalspipette inklusive Eppendorf Research™ , Research™ plus, Reference™ , Reference 2 ™eller Biomaster™
Inkluderer Sticky tape til vægmontering
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.