Description
Behagelig at holde og nem at bruge, den manuelle in-line pipettecontroller er designet med et ergonomisk greb og en pære for enkel og præcis betjening. Et tommelfingergreb med T-stang styrer aspirations- og dispenseringshastighederne fra serologiske pipetter fra 1 til 100 ml i størrelse. Betjeningen er enkel: Klem pæren for at skabe et vakuum for at suge væske op. Skub kontrolhåndtaget bagud (opad) for at aspirere væske gennem en pipette, eller skub håndtaget fremad (nedad) for at dispensere væsken. Et tryk på den centrale pære på enheden blæser eventuelt resterende væske ud, hvis det er nødvendigt.
- In-line ergonomisk design reducerer stress med nem håndtering og betjening
- Passer bekvemt til enten glas- eller plastik-serologiske eller volumetriske pipetter fra 1 - 100 ml
- Inkluderer en udskiftelig 0,45μ m hydrofobisk filter til at beskytte dine prøver og interne komponenter
- Hold dig organiseret med to ekstra næsekegler (grøn, hvid) til farveidentifikation
- Polypropylenmundstykke og silikoneadapter kan autoklaveres
- Autoklaverbar (næsekeglesamling)
Specifications
Specifications
| Oversigt | Pipette controller |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipetter af glas eller plast |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen, silikonegummi |
| Antal kanaler | 1 |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Show More |