Få mere at vide
Sartorius™ Pipettekalibreringssæt
Artikelnummer. 14811081 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Cubis Balancer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
14811081 Cubis Balancer Hver
1 options
Artikelnummer. 14811081 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YCP04MS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Anvendes til modeller med 0,1 mg og 0,01 mg læsbarhed.
  • Anvendes til modeller med 0,1 mg og 0,01 mg læsbarhed
  • Består af fugtfælde og alle nødvendige adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kalibreringssæt
Til brug med (udstyr) Cubis Balancer