Få mere at vide
Kartell™ Pipettekurv
Artikelnummer. 11310455
Skift visning
Højde (metrisk):
280 mm kurv, 495 mm i alt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11310455 280 mm kurv, 495 mm i alt Hver
1 options
Artikelnummer. 11310455 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0022200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    234.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.14 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kartell™ Pipettekurv er til brug med en Kartell™ Automatisk pipettevasker og er designet til at minimere brud, da den buffer spidserne af pipetter.
  • Hus pipetter
  • Specielt designede kurve, der minimerer brud, da de buffer spidserne af pipetter mod den bløde PE-base
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Pipetter og buretter
Mængde 1
Højde (metrisk) 280 mm kurv, 495 mm i alt
Diameter (metrisk) åbning 145 mm