Få mere at vide
Buerkle™ Pipettekurv
Artikelnummer. 11971501 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
280 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11971501 280 mm
1 options
Artikelnummer. 11971501 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96500653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 DKK
    408.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.04 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipettekurven er et tilbehør til pipetteskyleren. Til nem og skånsom rengøring og sikker opbevaring af pipetter.
  • Til nem og skånsom rengøring og sikker opbevaring af pipetter
  • Fremstillet af PE
  • Effektiv højde 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til brug med pipetteskyleren
Produkttype Pipetkurv
Højde (metrisk) 280 mm