Få mere at vide
MP Biomedicals Pipette, 10 til 100μ L
Artikelnummer. 15799160 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
:
Volumen: 10 til 100μ L
Artikelnummer.
15799160 Volumen: 10 til 100μ L
1 options
Artikelnummer. 15799160 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07WS1075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Positiv forskydningspipette velegnet til væsker med høj densitet, viskositet eller damptryk.
  • Problemfri pipettering af problemvæsker.
  • Specielt velegnet til væsker med høj densitet, viskositet eller damptryk.
  • Givet engangskapillærer og stempler eliminerer positiv forskydning absolut krydskontaminering fra aerosoler.
  • Kun forskningsbrug (RUO). Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 til 100μ l
Volumen (metrisk) dispensering 10/100μ L
Til brug med (applikation) Specielt velegnet til væsker med høj densitet, viskositet eller damptryk.
Mængde 1/Pk
Produkttype Pipette