Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAX™
Artikelnummer. p-7250392 Shop alle Gilson produkter
Inkluderer:
Cover udskæringer
Ekstern sikkerhedslås
Standard cover
Artikelnummer. 16636165
Brand: Gilson™ 32100001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PIPETMAX™ er en automatiseret pipettering løsning til effektiv behandling af high-throughput biologiske assays, alle i en bordpladestørrelse, der nemt passer ind i ethvert laboratorium.
PIPETMAX er bygget på PIPETMAN™ teknologi, der hjælper med at reducere dyre tekniske replikater og maksimere reproducerbarheden ved at eliminere uoverensstemmelser på grund af almindelige pipeteringsfejl. Det automatiserede system frigør tid til kedelige pipetteringsjob, der forbedrer laboratorieproduktiviteten og giver dig mulighed for at opnå resultater hurtigere. Adskillige forududviklede, validerede protokoller er tilgængelige til download, mens brugerdefinerede protokoller kan skrives for at imødekomme enhver arbejdsgang.
  • Hardware og software til PIPETMAX kan tilpasses, så de passer til analysens specifikke behov, så du kan konfigurere og tilpasse kørsler til ethvert reagens, kit eller protokol
  • 8-kanals kassetter kan indstilles til at bruge 1 til 8 spidser
  • Med et volumenområde fra 1 til 1000μ L, PIPETMAX er en ideel løsning til qPCR, NGS reaktioner og cellebaserede assays
  • Lille fodaftryk og passer nemt på laboratoriebænk eller under et stinkskab
  • Let at flytte til det sted, der er bedst egnet til de aktuelle assays
Tekniske data
Produkttype Automatiseret pipetter
Certificeringer/compliance ISO 9001
Kanaler 8
Materiale Polypropylen, Glas
Volumen (metrisk) 1 to 1000 μL
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Til brug med (udstyr) 96- og 384-brønds mikroplader, stripplader og cellekulturformater
Inkluderer Cover udskæringer
Interface Touchscreen tablet, eller PC kontrol via USB og TRILUTION™ mikro software
Software TRILUTION™
Tip materiale Polypropylen
Elektriske krav 50/60 Hz, 100/240 V AC , 24 V DC, 6,25 A, 150 W
Spænding 100 til 240 V
Watt 150 w
Strømstyrke 6.25 A
Frekvens 50/60 Hz