Få mere at vide
Beschreibung
PIPETMAX er bygget på PIPETMANTM-teknologi og hjælper med at reducere dyre tekniske replikationer og maksimere reproducerbarheden ved at eliminere inkonsistenser forårsaget af almindelige pipetteringsfejl. Det automatiserede system frigør tid til kedelige pipetteringsopgaver, der forbedrer laboratoriets produktivitet og gør det muligt at nå resultater hurtigere. Flere forududviklede, validerede protokoller er tilgængelige for download, mens tilpassede protokoller kan skrives til at imødekomme enhver arbejdsgang.
- Hardware og software i PIPETMAX kan tilpasses til specifikke behov i assayen, så du kan konfigurere og tilpasse kørsler til enhver reagens, kit eller protokol
- 8-kanals kassetter kan indstilles til at bruge 1 til 8 spidser
- Med et volumenområde fra 1 til 1000 μl er PIPETMAX en ideel løsning til qPCR, NGS reaktioner og cellebaserede analyser
- Lille fodaftryk og nemt placeret på laboratoriebordet eller under en afgashætte
- Let at flytte til det sted, der er bedst egnet til de tilgængelige analyser
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Digital Dispenser |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Kanaler | 8 |
| Materiale | Polypropylen, Glas |
| Volumen (metrisk) | 1 to 1000 μL |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Til brug med (udstyr) | 96- og 384-brønds mikroplader, stripplader og cellekulturformater |
| Inkluderer | Cover udskæringer |
| Interface | Touchscreen tablet, eller PC kontrol via USB og TRILUTION™ mikro software |
| Software | TRILUTION™ |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.