Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAXTM
Artikelnummer. 16626165 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Inkluderer:
Cover udskæringer
Ekstern sikkerhedslås
Standard cover
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
16626165 Standard cover
16636165 Cover udskæringer
16646165 Ekstern sikkerhedslås
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16626165 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 32100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244270.00 DKK
    216271.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 27998.10 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
PIPETMAXTM er en automatiseret pipetteringsløsning til effektiv behandling af højkapacitets biologiske analyser, alt sammen i en bordpladestørrelse, der let kan passe ind i ethvert laboratorium.
PIPETMAX er bygget på PIPETMANTM-teknologi og hjælper med at reducere dyre tekniske replikationer og maksimere reproducerbarheden ved at eliminere inkonsistenser forårsaget af almindelige pipetteringsfejl. Det automatiserede system frigør tid til kedelige pipetteringsopgaver, der forbedrer laboratoriets produktivitet og gør det muligt at nå resultater hurtigere. Flere forududviklede, validerede protokoller er tilgængelige for download, mens tilpassede protokoller kan skrives til at imødekomme enhver arbejdsgang.
  • Hardware og software i PIPETMAX kan tilpasses til specifikke behov i assayen, så du kan konfigurere og tilpasse kørsler til enhver reagens, kit eller protokol
  • 8-kanals kassetter kan indstilles til at bruge 1 til 8 spidser
  • Med et volumenområde fra 1 til 1000 μl er PIPETMAX en ideel løsning til qPCR, NGS reaktioner og cellebaserede analyser
  • Lille fodaftryk og nemt placeret på laboratoriebordet eller under en afgashætte
  • Let at flytte til det sted, der er bedst egnet til de tilgængelige analyser
Tekniske data
Produkttype Digital Dispenser
Certificeringer/compliance ISO 9001
Kanaler 8
Materiale Polypropylen, Glas
Volumen (metrisk) 1 to 1000 μL
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Til brug med (udstyr) 96- og 384-brønds mikroplader, stripplader og cellekulturformater
Inkluderer Standard cover
Interface Touchscreen tablet, eller PC kontrol via USB og TRILUTION™ mikro software
Software TRILUTION™
Tip materiale Polypropylen
Elektriske krav 50/60 Hz, 100/240 V AC , 24 V DC, 6,25 A, 150 W
Spænding 100 til 240 V
Watt 150 W
Strømstyrke 6.25 A
Frekvens 50/60 Hz