Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Multikanal pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9217001 Shop alle Gilson produkter
Antal kanaler:
8
12
Artikelnummer. 16684564
Brand: Gilson™ FA10039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forstærket fra det legendariske PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignet krop for forbedret komfort og en state-of-the-art volumen-låsemekanisme for præcision.
Optimeret komfort
  • En af de mest komfortable modeller i Gilson portefølje
  • Ideel vægt og håndtagsform
  • Naturlig pasform af pipetten giver mulighed for et afslappet greb for at gøre pipettering mindre trættende
  • Har en opdateret stempelsamling med mere responsive fjedre for at reducere pipettering og mindske risikoen for gentagne belastningsskader
  • Justerbar spidsudkaster til højre- eller venstrehåndethed, alt efter hvad der er mest behageligt
Optimeret sikkerhed og præcision
  • Volumenlåsning sikrer ingen utilsigtet volumenændring under pipetteringscyklusser, hvilket kan ændre resultaternes nøjagtighed og præcision
  • Patenteret låsesystem frakobler betjeningsstangen fuldstændigt fra tællerenheden under pipettering
  • Når den er låst på plads, kan volumen ikke ændres ved et uheld for at forhindre utilsigtet volumendrift under pipettering
  • Modeller med variabelt volumen er fuldt autoklaverbare for at minimere krydskontaminering
  • Ingen adskillelse nødvendig for maksimal bekvemmelighed
Optimeret sporbarhed
  • Har en 2D identifikationsstregkode for nem sporbarhed
  • Særligt velegnet til forbedret GLP overholdelse
  • Farvekodet trykknap svarer i farve til Gilson PIPETMAN™ Tippakker
  • Brug en universel scanner til at downloade produktets varenummer, fremstillingsdato og serienummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips PIPETMAN DIAMOND Tips D1200, DF1200ST
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Mørkeblå
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette Tip 500 to 5000 μL
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen, PVDF, PBT
Model- Pipetman™ L
Antal kanaler 8
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Manuel luftfortrængning
Volumen (metrisk) 100 til 1200μ L
Mængde 1
Systemtype Metal Ejector
Bredde (engelsk) 5.98 in