Beskrivelse
Optimeret komfort
- En af de mest komfortable modeller i porteføljen Gilson
- Ideel vægt og håndtagsform
- Pipettens naturlige pasform giver et afslappet greb, så pipetteringen bliver mindre udmattende
- Har en opdateret stempelsamling med mere responsive fjedre, der reducerer pipetteringskræfter og mindsker risikoen for gentagne belastningsskader
- Justerbar spidsudkaster til højre- eller venstrehåndethed, alt efter hvad der er mest behageligt
Optimeret sikkerhed og præcision
- Volumenlåsning sikrer ingen utilsigtet volumenændring under pipetteringscyklusser, hvilket kan ændre nøjagtigheden og præcisionen af resultaterne
- Det patenterede låsesystem afkobler fuldstændigt betjeningsstangen fra modmonteringen under pipettering
- Når volumen først er låst på plads, kan den ikke ved et uheld ændres for at forhindre utilsigtet volumendrift under pipeteringsopgaver
- Variable volumenmodeller er fuldt autoklaverbare for at minimere krydskontaminering
- Ingen adskillelse kræves for maksimal bekvemmelighed
Optimeret sporbarhed
- Indeholder en 2D-identifikationsstregkode for nem sporbarhed
- Særligt velegnet til forbedret GLP overholdelse
- Farvekodede trykknap svarer i farve til Gilson PIPETMANTM Tip-pakker
- Ved hjælp af en universalscanner download produktnummer, produktionsdato og serienummer
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | PIPETMAN DIAMANTSPIDSER D1200, DF1200ST |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettopp 500 til 5000 μl |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen, PVDF, PBT |
| Model- | Pipetman™ L |
| Vis mere |