Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM L Multikanals Pipetter
Artikelnummer. 16684564 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler
16684564 8
16694564 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16684564 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FA10039
Læg i indkøbskurv
Forbedret fra den legendariske PIPETMANTM Classic med en nydesignet karrosserie for øget komfort og en topmoderne volumenlåsemekanisme for præcision.
Optimeret komfort
  • En af de mest komfortable modeller i porteføljen Gilson
  • Ideel vægt og håndtagsform
  • Pipettens naturlige pasform giver et afslappet greb, så pipetteringen bliver mindre udmattende
  • Har en opdateret stempelsamling med mere responsive fjedre, der reducerer pipetteringskræfter og mindsker risikoen for gentagne belastningsskader
  • Justerbar spidsudkaster til højre- eller venstrehåndethed, alt efter hvad der er mest behageligt
Optimeret sikkerhed og præcision
  • Volumenlåsning sikrer ingen utilsigtet volumenændring under pipetteringscyklusser, hvilket kan ændre nøjagtigheden og præcisionen af resultaterne
  • Det patenterede låsesystem afkobler fuldstændigt betjeningsstangen fra modmonteringen under pipettering
  • Når volumen først er låst på plads, kan den ikke ved et uheld ændres for at forhindre utilsigtet volumendrift under pipeteringsopgaver
  • Variable volumenmodeller er fuldt autoklaverbare for at minimere krydskontaminering
  • Ingen adskillelse kræves for maksimal bekvemmelighed
Optimeret sporbarhed
  • Indeholder en 2D-identifikationsstregkode for nem sporbarhed
  • Særligt velegnet til forbedret GLP overholdelse
  • Farvekodede trykknap svarer i farve til Gilson PIPETMANTM Tip-pakker
  • Ved hjælp af en universalscanner download produktnummer, produktionsdato og serienummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips PIPETMAN DIAMANTSPIDSER D1200, DF1200ST
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettopp 500 til 5000 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen, PVDF, PBT
Model- Pipetman™ L
Antal kanaler 8
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Manuel luftforskydningspipette
Volumen (metrisk) 100 til 1200μ L
Mængde 1
Systemtype Metal Ejector
Bredde (engelsk) 5,98 tommer