Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM L Multikanalspipette
Artikelnummer. 17379013 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Model-:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
200μ l
300μ l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Antal kanaler Volumen (metrisk)
17379013 12x300LVR 12 300μ l
17349013 8x200LVR 8 200μ l
17369013 8x300LVR 8 300μ l
17359013 12x200LVR 12 200μ l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17379013 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FA10038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10015.00 DKK
    8650.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 1364.12 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
PIPETMANTM L Multichannel Pipette er designet til ydeevne og komfort og findes i et omfattende udvalg af modeller, tilpasset dine behov i laboratoriet. Komfortable, præcise, præcise og pålidelige PIPETMANTM L variable volumen multikanalmodeller tilbyder optimeret ydeevne på tværs af kanaler for ensartet prøvelevering og er perfekte løsninger ved pipettering på mikroplader.
Fås som fast eller variabel volumen, PIPETMANTM L luftfortrængningspipetter dækker et fuldt volumenområde, herunder:
  • Variable volumen enkeltkanalsmodeller, der dækker et volumenområde fra 0,2 μl til 10 ml
  • Variable volumen multikanalsmodeller, der dækker et volumenområde fra 0,5 μl til 1200 μl, inklusive fire modeller udstyret med V-ring (VR) i bunden af spidsholderne for korrekt pasform med de fleste tipmærker, der dækker et volumenområde fra 20 μl til 300 μl
  • Modeller med fast volumen enkeltkanal, der dækker et volumenområde fra 1 μl til 5000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatible tips De fleste større mærker
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettopp 50 til 1000 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- 12x300LVR
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 300μ l
Til brug med (applikation) Manuel væskehåndtering
Mængde 1
Bredde (engelsk) 5,98 tommer
Egnet til formålet Certificeret kvalitet