Beskrivelse
Fås som fast eller variabel volumen, PIPETMANTM L luftfortrængningspipetter dækker et fuldt volumenområde, herunder:
- Variable volumen enkeltkanalsmodeller, der dækker et volumenområde fra 0,2 μl til 10 ml
- Variable volumen multikanalsmodeller, der dækker et volumenområde fra 0,5 μl til 1200 μl, inklusive fire modeller udstyret med V-ring (VR) i bunden af spidsholderne for korrekt pasform med de fleste tipmærker, der dækker et volumenområde fra 20 μl til 300 μl
- Modeller med fast volumen enkeltkanal, der dækker et volumenområde fra 1 μl til 5000 μl
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | De fleste større mærker |
| Justerbar spidsafstand | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipetspids 2 til 200 μl |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | 8x200LVR |
| Vis mere |