Beskrivelse
- Låsesystemdesign, som garanterer eliminering af brugerinteraktion af volumendrift under pipettering
- En brugervenlig pipette til moderne, travle laboratorier
- Indeholder 4 pipetter (2L, 20L, 200L, 1000L), praktisk pakket med 3 stativer med PIPETMAN DIAMOND-spidser (10L, 200L, 1000L), 4 SINGLE-pipetteholdere, 1 Gilson-guide til pipettering
- 2D-identifikationskode for nem sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Diamond |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman L |
| Type | Manuel pipette med justerbar volumen |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2, 100 til 1000, 2 til 20, 20 til 200 μL |
| garanti | 3 år |