Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ G Stor-volumen sæt
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
500 til 10 ml
Beskrivelse
- Lave pipeteringskræfter
- Forbedrer komforten og minimerer skader
- Holdbar
- Nøjagtig
- Har originalens pålidelighed PIPETMAN™ pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Produktlinje | Pipetman™ G |
| Type | Stort volumen sæt |
| Volumen (metrisk) | 500 til 10 ml |
| Længde (metrisk) | 33.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 22 cm |
| Højde (metrisk) | 5 cm |
| Vægt (metrisk) | 0.6 kg |