Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16363186 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Antal kanaler:
8
12
Artikelnummer. 16363186
Brand: Gilson™ F144073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN™ G tilbyder en lav pipeteringskraft og timers komfort på grund af et nydesignet stempelsamlingssystem.
  • Med et nydesignet stempelsamlingssystem og højkvalitets stempelfedt, PIPETMAN™ G tilbyder timevis af komfortabel pipettering
  • PIPETMAN™ G er afhængig af den legendariske nøjagtighed, præcision og pålidelighed PIPETMAN™ med forbedret pipetteringskomfort
  • Fremstillet af PVDF og rustfrit stål
  • Tilbyder premium holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelseserklæring
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gul
Materiale Metal Ejector
Model- P12x200G
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman™ G
Type Manuel luftfortrængning
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
garanti 3 år
Længde (engelsk) 6,02 tommer
Bredde (engelsk) 12,87 tommer
Højde (engelsk) 38 mm (1,5 tommer)