Beskrivelse
- Med et nydesignet stempelsamlingssystem og højkvalitets stempelfedt, PIPETMAN™ G tilbyder timevis af komfortabel pipettering
- PIPETMAN™ G er afhængig af den legendariske nøjagtighed, præcision og pålidelighed PIPETMAN™ med forbedret pipetteringskomfort
- Fremstillet af PVDF og rustfrit stål
- Tilbyder premium holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelseserklæring |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gul |
| Materiale | Metaludkaster |
| Model- | P8x200G |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Pipetman™ G |
| Type | Manuel luftforskydningspipette |
| Volumen (metrisk) | 20 til 200 μL |
| garanti | 3 år |
| Vis mere |