Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16343186 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Antal kanaler:
8
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler
16343186 2 til 20 μL 12
16313186 1 til 10μL 8
16323186 1 til 10μL 12
16333186 2 til 20 μL 8
16353186 20 til 200 μL 8
16363186 20 til 200 μL 12
16373186 30 til 300 μL 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16343186 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F144071
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN™ G tilbyder en lav pipeteringskraft og timers komfort på grund af et nydesignet stempelsamlingssystem.
  • Med et nydesignet stempelsamlingssystem og højkvalitets stempelfedt, PIPETMAN™ G tilbyder timevis af komfortabel pipettering
  • PIPETMAN™ G er afhængig af den legendariske nøjagtighed, præcision og pålidelighed PIPETMAN™ med forbedret pipetteringskomfort
  • Fremstillet af PVDF og rustfrit stål
  • Tilbyder premium holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelseserklæring
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Materiale Metaludkaster
Model- P12x20G
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman™ G
Type Manuel luftfortrængning
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
garanti 3 år
Længde (engelsk) 6,02 tommer
Bredde (engelsk) 12,87 tommer
Højde (engelsk) 38 mm (1,5 tommer)