Beskrivelse
- Indeholder: 4 PIPETMAN G-pipetter (P2G, P20G, P200G og P1000G), 3 stativer med PIPETMAN DIAMOND-spidser af certificeret kvalitet (D10L, D200 og D1000), 4 SINGLE™ pipetteholdere og 1 Gilson-guide til pipettering
- Bevarer den pålidelige holdbarhed, nøjagtighed og pålidelighed fra PIPETMAN Classic
- Kræver nogle af de laveste pipetteringskræfter for at fungere (3 Newton i gennemsnit)
- Livstidsgaranti
- Manuel luftforskydningstype
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | Pipetman G |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman™ G |
| Type | Manuel luftforskydningspipettesæt |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2, 100 til 1000, 2 til 20, 20 til 200 μL |