Beskrivelse
- Enkel at bruge og kræver ingen værktøj
- Designet til at hjælpe med at reducere pipetteringstræthed
- Greb til at understøtte daglig pipettering
- Hjælper med at reducere risikoen for gentagne belastningsskader
- Autoklaverbar ved 121 °C (252 °F), 1 atm i 20 min.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 50x Blue Comfort handle, 50 sheets of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Farve | Blå |
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Håndtag |
| Til brug med (udstyr) | PIPETMAN Classic, Neo, G og Neo Multichannel pipetter |
| Inkluderer | 50x Blue Comfort handle, 50 sheets of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Emballagetype | Æske |
| Mængde | 50 stk./pakke |
| Dimensioner (L x B x H) | 27.7 X 69.8 X 99.05 mm |
| Vis mere |