Beskrivelse
- Stor, komfortabel fingerkrog og ergonomisk designet håndtag giver et bedre greb til at understøtte daglig pipettering og reducerer risikoen for gentagne belastningsskader (RSI)
- Mærk med de medfølgende forskårne selvklæbende etiketter, designet med online Label Maker Tool, for at identificere håndtag og undgå forveksling
- Der kræves ingen værktøj til at fastgøre pipetten
- Håndtaget er autoklaverbart
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Gradueringer | Ingen |
| Mængde | 3 håndtag |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) | 76,2 tommer |
| Type | Håndtag |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Gilson PIPETMANN |