Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANN™ L startsæt
Artikelnummer. 15374765 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 til 20 μL (P20L), 20 til 200 μL (P200L), 100 til 1000 μL (P1000L)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15374765 2 til 20 μL (P20L), 20 til 200 μL (P200L), 100 til 1000 μL (P1000L) 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15374765 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F167350
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Øger produktiviteten, sikkerheden og komforten. PIPETMAN™ L startsæt indeholder tre pipetter, praktisk pakket med PIPETMAN DIAMOND spidser og nyttigt tilbehør.
  • Tre PIPETMAN L-pipetter: P20L, P200L og P1000L med Gilson-certifikater
  • To stativer med PIPETMAN DIAMOND spidser af certificeret kvalitet: D200 og D1000
  • Tre SINGLE™ pipetteholdere
  • Tre spidsudskydere i plast
  • Én Gilson-guide til pipettering
  • En to-minutters inspektionsplakat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman™ L
Type Startsæt
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL (P20L), 20 til 200 μL (P200L), 100 til 1000 μL (P1000L)