Få mere at vide
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro pipetter
Artikelnummer. 11701258
Farve:
Hvid
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11701258
Brand: Integra Biosciences™ 156400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne pipettecontroller til præcis og effektiv serologisk pipettering. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro pipetter har integreret LED, der giver en optimal belysning af området omkring pipetten for præcis pipettering og forebyggelse af øjenbelastning.
  • Forskyd væsken nøjagtigt i pipetten ved at anvende et variabelt fingertryk på pipetteudløserne
  • Let som en fjer, 190 gram
  • Fås i fem farver
  • Hastigheden kan indstilles kontinuerligt via tommelfingerhjulet
  • Den røde LED indikerer, hvornår batteriet skal oplades
  • Ergonomisk design, der følger anbefalingerne fra håndformergonomi
Tekniske data
Kompatible tips 1 til 100 ml glas- og plastpipette
Farve Hvid
Dispenseringshastighed 12 ml/sek.
Model- PIPETBOY pro
Type Pipette
Vægt (metrisk) 190 g