Få mere at vide
Vitlab™ Pipettop
Artikelnummer. 10762883
Skift visning
Type:
Pipettop
Certificeringer/compliance:
DIN EN 285
Til brug med (udstyr):
Til alle pipetter fra 0,1 til 100 ml
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Certificeringer/compliance Til brug med (udstyr) Autoklaverbar unitSize
10762883 Pipettop DIN EN 285 Til alle pipetter fra 0,1 til 100 ml Autoklaverbar Hver
1 options
Artikelnummer. 10762883
Brand: Vitlab™ 1630500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt for både venstre- og højrehåndede at betjene alle normale pærepipetter og graduerede pipetter. Vitlab™ Pipet Top er til brug med alle normale løgpipetter og graduerede pipetter fra 0,1 til 200 ml.
  • Sugeelement giver hurtig påfyldning af pipetter (kapacitet: 50 ml på mindre end 10 sekunder)
  • Udløbsbælge bruges til tømning (udblæsning) af pipetten. Støbt indsugningskegle sikrer sikker siddeplads til alle normale pærer og graduerede pipetter (0,1 til 200 ml)
  • Nem at skille ad, nem at rengøre
  • Autoklaverbar ved 121° C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • Med udskiftning 3μ m membranfilter og brugsanvisning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Mængde 1 hver
Type Pipettop
Til brug med (udstyr) Til alle pipetter fra 0,1 til 100 ml