Få mere at vide
BRAND™ Pipettoppe, 50 til 1000 μl
Artikelnummer. 15164897 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Emballage:
Bulk, 2 x 500
Bulk, 500
TipBox
TipRack
TipStack, 2 x 5 stativer med 96 i hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Pakke med 500
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
15164897 Bulk, 500 Pakke med 500
15134917 TipBox Pakke med 480
15124907 TipRack Pakke med 960
15134927 TipStack, 2 x 5 stativer med 96 i hver Pakke med 960
15104897 Bulk, 2 x 500 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15164897 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.85 DKK
    81.72 DKK / Pakke med 500
    Spare 4.13 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Designet til højkvalitets mikropipetter og egnet til forskellige anvendelser. BRAND™ 50 til 1000 μl pipettespidser sikrer præcis og effektiv pipettering. Tips er produceret i renrum, fri for forurenende stoffer og miljøvenlige.
  • Konstrueret til at passe til Transferpette™ mikropipetter-serien
  • Kompatibilitet testet med andre mikropipettere fra forskellige producenter
  • Fremstillet og pakket under certificerede renrumsforhold i henhold til ISO 14644-1, Klasse 7 og 8
  • Fremstillet af højkvalitets, rene råmaterialer, fri for DiHEMDA og oleamid
  • Ingen brug af formfrigivelsesmidler som stearater og erucamid i produktionsprocessen
  • Palletiserede BIO-CERT™ kvalitetstips er garanteret fri for DNA, DNase, RNase ATP og endotoksiner
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
  • Gradueringer ved 250, 500 og 1000 μl til hurtige volumenkontroller
  • Fås enten i bulkemballage eller i praktiske, økologiske rack-and-stack-formater
  • Bulk-tipperne er blå og placeret i gennemsigtige, genforseglbare poser
  • Rackede spidser er farveløse og placeres i blå spidsbakker
  • TipBoxes består af 100% PP og er fuldt genanvendelige
  • TipRack-genopfyldningssystemet reducerer spild med mere end 20 % sammenlignet med TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 7 cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Til rutinemæssig laboratorie- og forskningspipettering
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage Bulk, 500
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universel pasform
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 250, 500, 1000μ L